Wichtige Dokumente
Z513113
Aldrich® Gasflaschen-Regler für nicht korrosive Gase
delivery pressure 0-100 psig, CGA Inlet size 170
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
delivery pressure measuring range
0-100 psig
CGA-Einlassgröße
170
Allgemeine Beschreibung
- Single-stage
- Inlet: CGA 170
- Outlet: 1/4 NPT Male
- Max. inlet pressure: 3,000 psig
- Temp. range: -40 to 140°F
- Compact chrome-plated brass body
- Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer
- Order spare PTFE sealing washers separately
Sonstige Hinweise
Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt
Siehe Merkblatt für technische Informationen AL-151 Gasregulatoren: Auswahl, Installation und Betrieb.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z513113-1EA | 4061833640647 |