Merck
Z741033
Sigma-Aldrich
CJ Tee Syringe Adapter - CGA 180 Inlet
About This Item
UNSPSC-Code:
12142200
NACRES:
NA.12
Qualitätsniveau
Verwandte Kategorien
Anwendung
Use to extract samples from gas cylinders. Please see attached bulletin for detailed instructions.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z741033-1EA4061833645581