513010
Mini-Regler mit Manometer
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Zuverlässige Druckregulierung bis zu 1 psig (0,07 bar), angezeigt auf einem Manometer mit einem Bereich von 0-60 psi (4,2 bar). Einfaches Anschließen an SCOTTY-Zylinder über 1/8 in. NPT-Anschlüsse. Sie können auch den Spritzenadapter (Kat.Nr. 609010) an den Druckminderer anschließen, um bei geringem Druck Proben zu entnehmen. Aluminiumkörper mit einer Ventilkappe aus Acetylharz. Maximaler Eingangsdruck: 400 psi (28,1 bar).
Vorsicht
Cannot be used with Oxygen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)