Z742161
Aldrich® Gasflaschen-Regler für nicht korrosive Gase
DIN 1 connection
Synonym(e):
Aldrich® Gasflaschen-Regler für nicht korrosive Gase
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Beschreibung
for sale in EU only
Allgemeine Beschreibung
- Single-stage
- Max. inlet pressure: 300 bar
- Nickel plated brass body; 316L stainless steel diaphragm
- Encapsulated Seat Design with a 10 micron SS sintered filter
- Valve seat: Nylon
- Inlet: DIN 1
- Outlet: 1/4 NPT M needle valve
- Rear Panel Mounting Capabilities
- Temperature Range: -20C to +60C
- Cv=0.094
- Weight: 1.3 kg
Designed for primary regulation of high or low cylinder pressure, high purity (up to grade 5.0) gases to a stable outlet pressure. Covers a variety of applications including gas and liquid chromatography, high purity carrier gases, calibration gases, high purity chamber pressurization and many more.
Sonstige Hinweise
Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt
Siehe Merkblatt für technische Informationen AL-151 Gasregulatoren: Auswahl, Installation und Betrieb.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742161-1EA | 4061833641927 |