Wichtige Dokumente
Z148512
Aldrich® Kleinstahlflaschengasregler für Korrosives
delivery pressure 1-50 psig, CGA Inlet size 180
Synonym(e):
Druckgasflaschenregler, Regler für korrosive Gase
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
delivery pressure measuring range
1-50 psig
CGA-Einlassgröße
180
Allgemeine Beschreibung
- Einstufig
- CGA-Einlassanschluss, Nadelventilauslass mit 6,35-mm-NPTM-Anschluss
- Max. Einlassdruck: 0–275,79 bar
- Temperaturbereich: -40 bis 60 °C
- 316 Edelstahlkörper, 3,81 cm Messgerätoberfläche, PTFE-Dichtungen und innere Reibhülsen
- NPTF-Bonnet-Vent-Anschluss (3,175 cm) für einen Leitungsregulator an die Dampfabzugshaube im Falle eines Membranversagens; Bonnet-Vent-Leitungsanschlüsse separat bestellen
- Mit „T“-Absaugventilen (separat verkauft) benutzen, wenn Schadgase reguliert werden, um die Gashydrolyse und Korrosion von Ausrüstung zu minimieren
- Für hochreine Anwendungen
Kleinstahlflaschengasregulatoren enthalten eine PTFE-Dichtungsscheibe. Ersatz-PTFE-Dichtungsscheiben separat bestellen.
Sonstige Hinweise
Siehe Merkblatt für technische Informationen AL-151 Gasregulatoren: Auswahl, Installation und Betrieb.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)