Merck
Z677272
Dermatril Nitrilhandschuhe
size M
Synonym(e):
Chemikalienbeständige Nitrilhandschuhe, Nitril-Laborhandschuhe
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
Materialien
blue gloves
blue nitrile
Größe
M
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
latex free
powder-free
Verpackung
pack of 100 ea (boxes of 100)
Hersteller/Markenname
KCL 740
L × Dicke
250 mm × 0.11 mm
Allgemeine Beschreibung
Dermatril ist ein blauer, pulverfreier Einweghandschuh aus Nitril, der ein hohes Maß an Schutz vor chemischer und bakterieller Kontamination bietet. Der Dermatril-Einweghandschuh weist auch eine sehr gute physische Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Einweghandschuhen auf.
Alle Dermatril-Einweghandschuhe werden INDIVIDUELL mit dem entsprechenden Normzeichen aus einem lebensmittelverträglichen Farbstoff auf der Innenseite gekennzeichnet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Antistatisch.
  • Frei von allergenen Substanzen wie Thiuramen, Benzothiazolen und Thioharnstoff.
  • Aufgeraute Fingerspitzen für besseren Halt.
  • Gerollter Manschettenrand für einfacheres Anziehen.
  • CE-konform.
  • Konform mit den folgenden Normen: EN 374 (Kat. III), EN 388 (Kat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Rechtliche Hinweise
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)