Z677388
Dermatril™-P-Nitrilhandschuhe
size M
Synonym(e):
Laboratory Gloves, Nitrile Safety Gloves, Protective Gloves, disposable glove
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue gloves
blue nitrile
Größe
M
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
Verpackung
pack of 50 ea (boxes of 50)
Hersteller/Markenname
KCL 743 - 08
KCL 743
L × Dicke
270 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
Alle Dermatril-P-Einmal-Handschuhe werden INDIVIDUELL mit dem entsprechenden Normzeichen aus einem lebensmittelverträglichen Farbstoff auf der Innenseite markiert.
- Antistatisch
- Frei von allergenen Substanzen wie Thiuramen, Benzothiazolen und Thioharnstoff
- Verbesserter Griff dank aufgerauter Fingerspitzen
- Umgeschlagene Manschette für leichteres Anziehen
- CE-zertifiziert
- Entspricht den folgenden Standards: EN 374 (Kat. III) EN 388 (Kat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Anti-static
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- Roughened fingertips for better grip
- Rolled cuff edge for easier donning
- CE compliant
- Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)