Z550019
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 6,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 10-20 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
150 mm
Trichterkapazität
6,000 mL
Schaftdurchm.
32 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z550019-1EA | 4061832118208 |