Merck
Z247359
Coors Büchner-Trichter
capacity 600 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Beschreibung
For Filter Paper Diameter (mm): 125
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66245
Höhe
190 mm
Kapazität
600 mL
Plattendurchm.
125 mm
Durchmesser
105 mm, perforated
Allgemeine Beschreibung
Porzellan, mit fester Lochplatte. Glasierte Oberfläche
Anwendung
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z247359-2EA
Z247359-2X1EA
Z247359-1EA4061833577929