Z247375
Coors™ Büchner-Trichter
capacity 2000 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Beschreibung
For Filter Paper Diameter (mm): 185
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66247
Höhe
270 mm
Kapazität
2000 mL
Plattendurchm.
186 mm
Durchmesser
160 mm, perforated
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Porzellan, mit fester Lochplatte. Glasierte Oberfläche
Anwendung
The Coors™ porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247375-2EA | 4061833577943 |
Z247375-1EA | 4061833577936 |