Merck
Z247316
Coors Büchner-Trichter
capacity 70 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Beschreibung
For Filter Paper Diameter (mm): 55
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66240
Höhe
120 mm
Kapazität
70 mL
Plattendurchm.
56 mm
Durchmesser
42 mm, perforated
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Porzellan, mit fester Lochplatte. Glasierte Oberfläche
Anwendung
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z247316-1EA4061833568835
Z247316-8EA
Z247316-8X1EA