Z546453
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 25-50 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
20 mm
Trichterkapazität
15 mL
Schaftdurchm.
10 mm
Porengröße
25-50 μm porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)