Z232408
Duran® Büchner-Trichter
capacity 125 mL
Synonym(e):
213412807
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Beschreibung
use paper diam. 55 mm
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
125 mL
Platte D
60 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Duran Borosilikat Glas, beste chemische und Temperaturbeständigkeit. Für Rundfilter wie angegeben.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232408-1EA |