Merck
Z232432
Duran® Büchner-Trichter
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
213415401
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Beschreibung
use paper diam. 110 mm
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
1,000 mL
Platte D
120 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Duran Borosilikat Glas, beste chemische und Temperaturbeständigkeit. Für Rundfilter wie angegeben.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z232432-1EA