Z419915
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 1,000 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14611-0000
Kapazität
1,000 mL
Plattendurchm.
122 mm
Plattenrand H
104 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus einem Stück gefertigt, Frittenplatte grob. Mit und ohne Rundfilter zu verwenden. Maximale Arbeitstemperatur: 52°C (125°F)
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z419915-1EA | 4061832264271 |