Merck
Z290556
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
Synonym(e):
Filtration Funnel Tops, Funnel Tops, Vacuum Assembly Funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
glass housing
Leistungsmerkmale
graduation
Verpackung
pkg of 1 ea
Trichterkapazität
1000 mL
Membrandurchm.
47 mm
Halsdurchm.
47 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)