Z420018
Scienceware® Polypropylen-Pulvertrichter
top I.D. 65 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H14660-0065
Schaft L
25 mm
Schaft AD
15 mm
Oberteil ID
65 mm
Allgemeine Beschreibung
Trichter mit 60° Winkel. Der gerade Auslauf verhindert das Verklumpen von Pulver. Dampfsterilisierbar bei 121°C.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)