Merck
BR148045
BRAND® PP powder funnel short wide stem
top diam. 180 mm, bottom diam. 40 mm
Synonym(e):
Funnels, Powder funnels
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 148045
Bodendurchm.
40 mm
Oberteil Durchm.
180 mm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • BRAND® powder funnel is ideal for transfering powders.
  • Made from break-resistant polypropylene, these general lab use funnels include a short wide stem that facilitates optimal filtration.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR148045-1EA4061831864489