Merck
Z178187
Scienceware® Polypropylentrichter für Labore, schwere Ausführung
capacity 30 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14694-0000
Länge
38.1 mm
Kapazität
30 mL
Durchmesser
54.0 mm
Schaft AD
14.3 mm
Allgemeine Beschreibung
Trichter mit Ablaufrillen im Stiel. Empfohlen für lang andauernde Laborarbeit.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z178187-6EA4061832262673