Merck
Z177423
Sigma-Aldrich
Scienceware® Polypropylenlöffel
capacity 75 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Hersteller/Markenname
Bel-Art F367490000
Schüsselgröße
89 mm × 38 mm × 32 mm
Kapazität
75 mL
Griffgröße
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Gegossen, Naturfarben.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z177423-12EA4061832257150