Z177458
Scienceware® Polypropylenlöffel
capacity 200 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Bel-Art F367530000
Schüsselgröße
127 mm × 51 mm × 51 mm
Kapazität
200 mL
Griffgröße
65 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Gegossen, Naturfarben.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177458-12EA | 4061832257198 |