Z177431
Scienceware® Polypropylenlöffel
capacity 100 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Bel-Art F367500000
Schüsselgröße
92 mm × 48 mm × 35 mm
Kapazität
100 mL
Griffgröße
100 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Gegossen, Naturfarben.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)