Merck
Z281514
Scienceware® Vikem® pipette aid
pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
vinyl bulb
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37886-0000
Volumen
85 mL
Allgemeine Beschreibung
Durch Drücken und Loslassen des 85 mL Vinylballons wird die Flüssigkeit in die Pipette hochgezogen. Die Pipettierhilfe wird dann entfernt und die Pipettenspitze wird schnell mit einem Finger bedeckt, um die Flüssigkeit zu kontrollieren und herauszulassen. Das konische PE Futter ermöglicht das schnelle Entfernen, bei gefüllter Pipette.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)