Z287261
Aldrich® Niederdruckverteiler mit Dreifachanschluss und festem Auslassdruckregler
outlet NPTM 1/4 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Auslass NPTM
1/4 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dieses System bietet vollständige Installationsmöglichkeiten eines Sammelrohrs. Wird eine erhöhte Sammelrohrkapazität benötigt, bestellt man einfach die notwendigen Teile und installiert diese vor Ort. Hergestellt aus Messing mit einem 1/4 in. NPTM-Zulauf. Ähnlich zum Basis-System, aber mit einem Druckregler, der Gasdrücke am Sammelrohrauslass auf weniger als 5 psig begrenzt. Dieses Sicherheitsmerkmal beugt unbeabsichtigem Überdruck in zerbrechlichen Glasgefässen, Flaschen und Reaktionsgeräten vor.
Vorsicht
Do not exceed 200 psi inlet gas pressure.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z287261-1EA | 4061832115115 |