Merck
Z287253
Sigma-Aldrich
Aldrich® Niederdruckverteiler mit Dreifachanschluss, Grundeinheit
hose outlet I.D. 1/4 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Schlauchausgang ID
1/4 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dieses System bietet vollständige Installationsmöglichkeiten eines Sammelrohrs. Wird eine erhöhte Sammelrohrkapazität benötigt, bestellt man einfach die notwendigen Teile und installiert diese vor Ort. Hergestellt aus Messing mit einem 1/4 in. NPTM inlet. Bestehend aus drei Stationen, jede mit einem Nadelventil und 1/4 in. I.D. Schlauchansatz.
Vorsicht
Do not exceed 200 psi inlet gas pressure.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z287253-1EA4061832131955