Merck
Z246727
Zirkonium-Tiegel
low form, capacity 20 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Höhe
30 mm
Kapazität
20 mL
Dicke
0.035 in.
Oberteil Durchm.
33 mm
Allgemeine Beschreibung
Handgefertigt, mit strenger Spezifikation für Zugfestigkeit, Formstabilität, Dehnbarkeit und chemische Reinheit. 20-fache Lebensdauer gegenüber Nickeltiegeln. Tiegel und Deckel bitte gesondert bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)