Merck
Z246379
Inconel® Tiegel
Straight wall, capacity 250 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Höhe
59 mm
Kapazität
250 mL
Dicke
0.040 in.
Oberteil Durchm.
82 mm
Allgemeine Beschreibung
Ni-Cr-Fe-Legierung 601, ganz besonders stabil gegen: Korrosion, hohe Temperaturen, Carbonisierung, Sulfidierung und Oxidation bei Temperaturen über 1,000°C. Hohe mechanische Stabilität bei höheren Temperaturen. Einsatz auch zur Trocknung und Veraschung biologischer Materialien. Nicht geeignet für die Spurenanalytik von Ni, Cr oder FE. Deckel bitte gesondert bestellen.
Rechtliche Hinweise
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z246379-1EA4061833308363