Merck
Z562114
Platintiegel
standard, capacity 50 mL
Synonym(e):
crucibles
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Materialien
platinum
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Birmingham metals BC14
Kapazität
50 mL
dish diam. × H
49 mm × 41 mm , Base 30 mm
Gewicht
39.0 g+/- 5%
Anwendung
Platintiegel sind für die Verwendung in Analyselaboren geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Platintiegel halten aufgrund ihrer schweren Böden und leichteren Wände widrigen Bedingungen stand.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)