Merck
Z247731
Coors Tiegelabdeckung mit hohem Aluminiumoxidgehalt
diam. 48 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 65611
Durchmesser
48 mm
Allgemeine Beschreibung
Für Z24,763-4
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z247731-1EA4061833308622