Z561754
Coors™ high alumina combustion boat
capacity 20 mL
Synonym(e):
Combustion Boat
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 65566
L × B × H
105 mm × 22 mm × 14.5 mm
Kapazität
20 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Coors™ high alumina combustion boat has been used in the preparation of gold (Au) substrates for use in a complementary “conductance plateau” technique, the scanning tunneling microscopy (STM) current-distance (I(s)) experiment.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561754-1EA | 4061835575480 |