Merck
Z246735
Zirkonium-Tiegel
low form, capacity 55 mL
Synonym(e):
Lab Crucible, Laboratory Crucible, Zirconium Lab Crucible
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Höhe
43 mm
Kapazität
55 mL
Dicke
0.035 in.
Oberteil Durchm.
47 mm
Allgemeine Beschreibung
Handgefertigt, mit strenger Spezifikation für Zugfestigkeit, Formstabilität, Dehnbarkeit und chemische Reinheit. 20-fache Lebensdauer gegenüber Nickeltiegeln. Tiegel und Deckel bitte gesondert bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)