Z246581
Nickel-Tiegel
low form, capacity 250 mL
Alle Fotos(4)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Kapazität
250 mL
Durchm. × H
82 mm × 60 mm
Dicke
0.035 in.
Allgemeine Beschreibung
Sehr beständig gegen verdünnte Laugen und Natriumperoxid-Schmelzen. Auch verwendet für Analysen von Niobium, Tantalum oder niedrige Mengen Phosphor. Deckel bitte gesondert bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z246581-1EA | 4061833308417 |