Z246468
Nickel-Tiegel
High form, capacity 50 mL
Alle Fotos(4)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Kapazität
50 mL
Durchm. × H
44 mm × 51 mm
Dicke
0.021 in.
Allgemeine Beschreibung
Sehr beständig gegen verdünnte Laugen und Natriumperoxid-Schmelzen. Auch verwendet für Analysen von Niobium, Tantalum oder niedrige Mengen Phosphor. Deckel bitte gesondert bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)