Z202789
Aldrich® Schnellentlüftungsventil, justierbar
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kann überall in einem Vakuumsystem eingebaut werden. Zweiteiliger PTFE-Hahn mit Viton-O-Ring-Dichtung und Edelstahlfeder. Einstellbar für Drücke von 0.3 bis 2 bar.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z202789-1EA | 4061832110196 |