Merck
Z202762
Sigma-Aldrich
Aldrich® Druckentlastungsventil, justierbar
pressure 5-50 psi
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
Parameter
5-50 psi pressure
Allgemeine Beschreibung
Zur Montage in Vakuumapparaturen als Schnellspülventil. Zweiteiliger PTFE-Hahn mit Viton-O-Ring-Dichtung und Edelstahlfeder. Einstellbar für Drücke von 0.3 bis 2 bar.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)