Wichtige Dokumente
Z225339
Aldrich® SAFE-PURGE™ Ventil
automatic
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Parameter
>5 psi pressure
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verwendbar mit Spülgas-Druck über 5 psi. Federbelastetes Ventil verhindert, daß Öl in das System gelangt.
Zum sicheren und effizienten Spülen von Reaktionsgefäßen mit Inert- oder Prozessgas. Anschlüsse in 10 mm AD
- Eingebautes Rückschlagventil
- Separater Schlauchausgang für Gase, die aus dem Reaktionsgefäss entweichen
- Stabile Ausführung
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SAFE-PURGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z225339-1EA | 4061826227923 |