Merck
Z103616
Sigma-Aldrich
Aldrich® Firestone-Ventil
controls gas flow and pressure in reaction vessels
Synonym(e):
Gas control valve
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.79
Allgemeine Beschreibung
Ein schnelles, effizientes und narrensicheres Spülventil für einen 100%igen Austausch von Luft in Reaktionsgefäßen. Steuert den Gasstrom und -druck automatisch. Keine Spezialarmaturen erforderlich. Verbinden Sie Reaktionsgefäß, Hausvakuum und Spülgas über 10-mm-O.D.-Verbinder mit dem Firestone-Ventil. Sparen Sie teure Gase ein, indem Sie den Durchfluss nach der Spülung auf nahezu Null reduzieren.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stephen R Adams et al.
Nature protocols, 3(9), 1527-1534 (2008-09-06)
The membrane-permeant fluorogenic biarsenicals FlAsH-EDT(2) and ReAsH-EDT(2) can be prepared in good yields by a straightforward two-step procedure from the inexpensive precursor dyes fluorescein and resorufin, respectively. Handling of toxic reagents such as arsenic trichloride is minimized so the synthesis