Merck
Z167576
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type hex head stopper
male joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Aldrich® Schlenk-type hex head stopper
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.43
Etikett
M
Verbindung
male joint: ST/NS14/20
Allgemeine Beschreibung
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C. This stopper has a hexagonal top.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.