Merck
Z118346
Handschuhfutter aus Baumwollmischung
size M/L, light weight
Synonym(e):
Cotton Glove Liners, resuable fabric glove
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
Materialien
(100%Cotton)
white gloves
Größe
M/L
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
latex free
powder-free
reusable
Verpackung
pack of 12 pair
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
9 in.
Allgemeine Beschreibung
Alleine oder unter Gummihandschuhen zu tragen. Das leichte Gewebe (100% Baumwolle) absorbiert Schweiß. Als Einweg-Handschuh oder nach dem Waschen wiederverwendbar. 20 cm lang. Pck.= 12 Paar
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)