Z177814
Scienceware® Polypropyleneinsätze
L × W 30 cm × 20 cm
Synonym(e):
laboratory tray, plastic tray
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene container
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H16260-0000
L × B
30 cm × 20 cm
Kapazität
5 L (1.3 gal)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Sterilisation unter Dampf bei 121°C. Glatte Oberfläche mit abgerundeten Ecken, stapelbar wenn leer. Gute Chemikalienbeständigkeit, ohne Deckel. Höhe 13cm.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177814-1EA | 4061832262505 |