Merck
Z503797
Sigma-Aldrich
Scienceware® Einsätze
w/o faucet, inside dimensions L × W × H 30 cm × 41 cm × 7.6 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
Materialien
low-density polyethylene container
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Allgemeine Beschreibung
Aus LDPE, temperaturbeständig bis 77°C (171°F), Hahn mit 12,7mm Bohrung
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)