Merck
Z177822
Scienceware® Polypropyleneinsätze
L × W 48 cm × 27 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
Materialien
polypropylene container
Hersteller/Markenname
Bel-Art
L × B
48 cm × 27 cm
Kapazität
13 L (3.4 gal)
Allgemeine Beschreibung
Zur Sterilisation unter Dampf bei 121°C. Glatte Oberfläche mit abgerundeten Ecken, stapelbar wenn leer. Gute Chemikalienbeständigkeit, ohne Deckel. Höhe 13cm.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5