Z118117
Hamilton® Kanülen für RN-Spritzen
needle size 22 ga, bevel tip, needle L 76 mm (3 in.), volume 2.5-100 μL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22 ga
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7804-01
Kanüle L
76 mm (3 in.)
Volumen
2.5-100 μL
Kompatibilität
for use with 2.5μL-100μL syringe
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)