Wichtige Dokumente
Z118109
Hamilton® Kanülen für RN-Spritzen
volume 250-10000 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Kanülengröße
22 ga
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7806-01
Kanüle L
101.5 mm (4 in.)
Volumen
250-10000 μL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hamilton® needles for is used for RN syringes.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z118109-6EA | 4061832875255 |
Z118109-3EA |