19137-U
Hamilton® Kanülen für RN-Spritzen
needle size 22 ga, bevel tip (point style 2), needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22 ga
Leistungsmerkmale
bevel tip (point style 2)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7779-01
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
250-10000 μL
Kompatibilität
for use with 250μL-10mL
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)