19131-U
Hamilton® Kanülen für RN-Spritzen
volume 2.5-100 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle size 26s ga
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
26s ga
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7758-02
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
2.5-100 μL
Kompatibilität
for use with 2.5μL-100μL syringe
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)