HAM80075
Hamilton® syringe
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Materialien
Gastight syringe
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
model
Hersteller/Markenname
Hamilton 80075
Parameter
10-50 °C temp. range (50-122 °F)
1000 psig pressure
ID × AD
0.46 mm × 6.6 mm
Kanüle ID × AD
0.13 mm × 0.47 mm
Kanülenstärke
26s
Volumen × L
10 μL × 51 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hamilton model 1701 N 10 µL volume syringe having a cemented 26s guage, 2 inch needle with point style 3 blunt tip.
Anwendung
- in HPLC injection
- sample pipetting
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)