Merck
19151-U
6 Stück Nadeln 22s ga 2", Spitze Nr.5 250μL-10mL
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 250-10000 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
cone tip stainless steel needle
Kanülengröße
22s ga
Leistungsmerkmale
removable needle cone tip (side port)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7784-01
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
250-10000 μL
Kompatibilität
for use with 250μL-10mL syringe
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)