26280-U
Hamilton® SampleLock Spritze
1705SL, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
Secure Locking Syringe
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22s ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
syringe type Sample Lock
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80956
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
50 μL
Allgemeine Beschreibung
- Ein Drehventil schließt die Probe in der Spritze ab
- Eine Kolbensicherung vermeidet den Verlust von Probenmaterial und verhindert, dass der Kolben bei höheremDruck herausgeschossen wird
- Anschluß an "male" oder "female" Luer-Fittings möglich
- Interne Standards können durch den Ventilanschluß zu der, in der Spritze gehaltenen Probe, gegeben werden.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)