Merck
Z261246
Digitale Hamilton® GASTIGHT® Spritze
1750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 2 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22 ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
needle N.I.S.T. traceable calibrated syringe
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton DS81230
Kanüle L
2 in.
Volumen
0.5 mL
Allgemeine Beschreibung
Das NIST-rückführbare, kalibrierte Spritzengerät erzeugt eine konstante Injektionsrate. Das abgegebene Volumen wird mit einer Genauigkeit von ±0,5% des Spritzenvolumens auf dem LCD-Display angegeben. Für wiederholende Injektionen kann der Haltepunkt des Kolbens festgesetzt werden. Die Einstellung des Spritzenvolumens erfogt mit einem Rädchen. Das Modell 701 N hat eine geklebte Nadel, die RN-Spritzen haben auswechselbare Nadeln von 2 Zoll (51 mm) Länge mit abgeschrägter Spitze.
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z261246-1EA4061832875309